Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Beskrivelse
- Format: Flydende
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM/Høj glucose modificeret uden phenolrød, natriumpyruvat, L-glutamin |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat |
| Mængde | 1000 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
| Oversigt | Flydende modificeret medium med glucose; uden phenolrød, natriumpyruvat og L-glutamin; 1000 ml flaske |