Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Artikelnummer. 10544144
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glukose
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukose
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen HEPES
Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, ingen phenolrødt, No Phenol Red
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10544144
Brand: Cytiva SH30081.LS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at understøtte cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM/Høj glucose uden L-glutamin, natriumpyruvat
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Mængde 6 x 1000 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys