Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glukose
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukose
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen HEPES
Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, ingen phenolrødt, No Phenol Red
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Format: Liquid
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Liquid |
| Produkttype | DMEM Media |
| Steriliseringsmetode | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, ingen phenolrødt, No Phenol Red |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° to 8°C, away from light |
| Oversigt | Liquid modified medium with sodium pyruvate and glucose; without phenol red, and L-glutamine; 500 mL bottle |