Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Mængde:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Med tilsætningsstoffer:
Glucose, Sodium Pyruvate
Glukose
Glukose, Natriumpyruvat
Glutamin, Glukose
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen HEPES
Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
No Glutamine
No Glutamine, No Phenol Red
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
- Format: Flydende
Tekniske data
Tekniske data
Form | Væske |
Produkttype | DMEM/Høj glucose med natriumpyruvat; uden L-glutamin |
Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
Med tilsætningsstoffer | Glukose, Natriumpyruvat |
Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
Mængde | 500 mL |
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
Oversigt | Flydende medium med glucose og natriumpyruvat; uden L-glutamin; 500 ml flaske |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion