Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glukose
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukose
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen HEPES
Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, ingen phenolrødt, No Phenol Red
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Beschreibung
- Format: Flydende
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM/Høj glucose uden L-glutamin, natriumpyruvat |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat |
| Mængde | 1000 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur