Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glukose
Glukose, Natriumpyruvat
Glukose, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate
Glutamin, Glukose
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen HEPES
Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, ingen phenolrødt, No Phenol Red
missing translation for 'unitSize'
1000ml
500ml
Pakke med 6
Description
- Format: Liquid
Specifications
Specifications
| Form | Liquid |
| Produkttype | DMEM/High glucose with sodium pyruvate; without L-glutamine |
| Steriliseringsmetode | 0.1 μm Sterile-filtered |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, natriumpyruvat, Sodium Pyruvate |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Mængde | 6 x 1000 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° to 8°C, away from light |
| Oversigt | Liquid medium with glucose and sodium pyruvate; without L-glutamine; six 1000 mL bottle |