Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbeccos Low Glucose Modified Eagles Medium
Beskrivelse
- Alle råvarekomponenter skal bestå streng kvalitetskontroltest for at bekræfte det passende kvalitetsniveau
- Testet for at bestemme hvilke (hvis nogen) ingredienser er af animalsk oprindelse, eller hvis de er kommet i kontakt med animalske materialer under fremstillingen
- System testet med Cytiva HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
- Alle produkter er hydreret med renset proceskvalitetsvand og gennemgår sterilfiltrering
- Fremstillet vha ISO 9001 certificerede processer
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | None |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM/Lavglucose med L-glutamin, natriumpyruvat |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, Glutamin, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | None |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |