Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Artikelnummer. p-7058063
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10103542
Brand: Cytiva SH30022.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at understøtte cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM/Høj glucose med L-glutamin; uden natriumpyruvat
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys