Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Artikelnummer. 10732804
Mængde:
1000 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 10732804
Brand: Cytiva SH30022.LS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at understøtte cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Væske
Produkttype DMEM/Høj glucose med L-glutamin; uden natriumpyruvat
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat
Mængde 6 x 1000 mL
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys