Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's High Glucose Modified Eagles Medium
Description
- Format: Flydende
Specifications
Specifications
| Klassifikation | None |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM/Høj glucose med L-glutamin; uden natriumpyruvat |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Glukose |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumpyruvat |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000 |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |