Få mere at vide
Cytiva HyClone™ DPM-PF-CHO pulveriseret medium
Artikelnummer. 17285876
Produkttype:
DPM-PF-CHO Hoved
DPM-PF-CHO base
Artikelnummer. 17285876
Brand: Cytiva SH30335.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pulvermedier (Main/Base) brugt til at skabe PF-CHO MPS medier
  • Designet til højt celleudbytte og rekombinant proteinproduktion
  • Tillad direkte eller sekventiel tilpasning
  • Støtte vækst i flere cellekultursystemer
  • Fremstillet af sporbare komponenter i henhold til cGMP (21 CFR 820) retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype DPM-PF-CHO base
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen Poloxamer 188
Mængde 5 L
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt