Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum, amerikansk oprindelse
Artikelnummer. 16625745
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 kGy)
Varmeinaktiveret
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 16625745
Brand: Cytiva SH30074.04HI
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at forbedre cellekulturens ydeevne; et omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Carefully collected from animals fed an enriched diet to ensure proper nutrition
  • To reduce lipid concentration, the equine herd is fasted and then the blood is collected in a special facility using aseptic techniques
  • Coggins tests for equine infectious anemia are performed on each horse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alder >6 months
Oprindelsesland United States
Form Liquid
Produkttype Equine Serum
Mængde 1000 mL
Steriliseringsmetode Sequential Triple-filtered, 100 nm
Forarbejdning Varmeinaktiveret
Endotoksin koncentration ≤ 10 EU/mL
Varme inaktiveret Yes
Hæmoglobinkoncentration ≤ 10 mg/dL
Produktlinje HyClone