Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum, amerikansk oprindelse
Artikelnummer. 16251092
Skift visning
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 kGy)
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forarbejdning Pakningsstørrelse
16251092 Bestrålet (25 til 40 kGy) 1 L
16625745 Varme inaktiveret -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16251092 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30074.04IR2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 DKK
    969.42 DKK / 1 L
    Spare 365.58 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Bruges til at forbedre cellekulturens ydeevne; et omkostningseffektivt alternativ til Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Omhyggeligt indsamlet fra dyr fodret med en beriget kost for at sikre korrekt ernæring
  • For at reducere lipidkoncentrationen fastes hestebesætningen, hvorefter blodet opsamles i et særligt anlæg ved brug af aseptiske teknikker
  • Coggins test for infektiøs anæmi hos heste udføres på hver hest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alder >6 måneder
Oprindelsesland USA
Form Væske
Produkttype Heste serum
Mængde 1000 mL
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Bestrålet (25 til 40 kGy)
Endotoksin koncentration ≤10 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Produktlinje HyClone