Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Donorserum til heste (amerikansk oprindelse)
Artikelnummer. 17246896
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 kGy)
Bestrålet
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
17246896 500 ml Bestrålet (25 til 40 kGy) -
12339822 500 ml Bestrålet 500ml
12694207 100 ml Varme inaktiveret 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17246896 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30074.03IR2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 DKK
    582.67 DKK / 1 L
    Spare 219.33 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Suppler cellekulturvækst med amerikansk oprindelse, indsamlet fra udvalgte donorbesætninger, der modtager regelmæssig veterinærinspektion og -pleje. Fuldstændig sporbarhed tilbage til den oprindelige kilde.
  • Donorbesætninger fodres med en beriget kost for at sikre korrekt ernæring og fastes før blødning for at reducere lipidkoncentrationen
  • Hestene afblodes i et lukket anlæg, der er specielt udstyret til aseptisk opsamling
  • Coggins test for infektiøs anæmi hos heste udføres rutinemæssigt på hver hest
  • Før dispensering samles hvert parti serum ved hjælp af ægte poolteknologi for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Yderligere analyser Insulin, gammaglobulin, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, uorganisk fosfor, jern, TIBC, glucosemætning, Ig
    Mængde 500 ml
    Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
    Forarbejdning Bestrålet (25 til 40 kGy)
    Testet for BVDV, Rabiesvirus, Reovirus, Cytopatogene midler
    Varme inaktiveret Nej