Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Donorserum til heste (amerikansk oprindelse)
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 kGy)
Bestrålet
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG |
| Mængde | 500 ml |
| Steriliseringsmetode | Sequential-filtered, 100 nm |
| Forarbejdning | Bestrålet |
| Testet for | BVDV,Rabies Virus,Reovirus,Cytopathogenic Agents |
| Varme inaktiveret | No |