Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Donorserum til heste (USA)
Artikelnummer. 12319822
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
12319822 500 ml Varme inaktiveret 500ml
11581831 100 ml Ingen 100ml
11591831 500 ml Ingen 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12319822 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30074.03HI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 DKK
    582.67 DKK / 500ml
    Spare 219.33 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Suppler cellekulturvækst med amerikansk oprindelse, indsamlet fra udvalgte donorbesætninger, der modtager regelmæssig veterinærinspektion og -pleje.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein
Oprindelsesland USA
Form Væske
Produkttype Heste serum
Mængde 500 ml
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for BVDV, Cytopatogene midler, Rabies virus, Reovirus
Varme inaktiveret Ja