Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Donorserum til heste (USA)
Artikelnummer. 11591831
Mængde:
100 mL
500 mL
Forarbejdning:
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11591831
Brand: Cytiva SH30074.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suppler cellekulturvækst med amerikansk oprindelse, indsamlet fra udvalgte donorbesætninger, der modtager regelmæssig veterinærinspektion og -pleje.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein
Oprindelsesland USA
Form Væske
Produkttype Heste serum
Mængde 500 mL
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Ingen
Testet for BVDV, Cytopatogene midler, Rabies virus, Reovirus
Varme inaktiveret Nej