Få mere at vide
Cytiva Hyclone™ Donorserum til heste
Artikelnummer. 11516541
Skift visning
Mængde:
1 l
Forarbejdning:
Bestrålet
Ingen
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
11516541 1 l Ingen Hver
17286936 1 l Bestrålet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11516541 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30074.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00 DKK
    786.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 298.36 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Omhyggeligt indsamlet fra udvalgte amerikanske donorbesætninger, der modtager regelmæssig veterinærinspektion og -pleje.
Serum samling:
  • Fra afhentning til endelig emballage
  • Hvert trin er dokumenteret
  • Fuld sporbarhed i overensstemmelse med gældende Good Manufacturing Practices (cGMP)
Hurtig og pålidelig behandling:
  • Omfattende kvalitet, ydeevne og analytisk test
  • Aseptisk emballeret i klasse 100 renrumstilstand
Kvalitetskontrolteststandarder:
  • Hvert parti serum er testet for at sikre kvalitet og sterilitet
Ægte poolbehandling:
  • Samles efter filtrering og før endelig emballering
  • Ensartet kvalitet fra den første flaske fyldt til den sidste
  • Øger konsistensen og minimerer variabiliteten med meget serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin
Oprindelsesland USA
Produkttype Heste serum
Mængde 1 l
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Ingen
Testet for BVDV, Rabies virus, Reovirus, Cytopatogene midler
Varme inaktiveret Nej
Produktlinje HyClone