Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Donor Adult Bovine Serum (U.S.)
Artikelnummer. p-7087622
Mængde:
1 l
Forarbejdning:
Bestrålet
Bestrålet (30 til 45 doser)
None
Artikelnummer. 16635745
Brand: Cytiva SH30075.05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Sourced from a closed herd maintained on USDA-licensed premises
  • Cattle from these closed herds are used exclusively for the production of donor bovine blood products
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificate of Suitability No. R1-CEP 2001-259
Oprindelsesland United States
Form Liquid
Produkttype Adult Bovine Serum
Mængde 1 l
Steriliseringsmetode Sequential Triple-filtered, 100 nm
Forarbejdning None
Endotoksin koncentration ≤ 50 EU/mL
Varme inaktiveret No
Hæmoglobinkoncentration ≤ 25 mg/dL
Produktlinje HyClone