Få mere at vide
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media
Artikelnummer. p-7058074
Mængde:
10 l
2 x 5 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Pakke med 2
Artikelnummer. 11501781
Brand: Cytiva SH30003.03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Understøtter cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med pulveriserede DMEM højglukosemedier. HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media er fremstillet vha ISO 9001 processer.
  • Klassiske medieformuleringer af høj kvalitet i praktisk emballage
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Nøjagtige fremstillingsprocesser sikrer ensartethed fra –parti –til parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype DMEM/Høj glucose med L-glutamin, uden natriumpyruvat
Steriliseringsmetode Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat, Ingen natriumbicarbonat
Mængde 10 l
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt