Få mere at vide
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media
Artikelnummer. 11998065
Skift visning
Mængde:
10 l
2 x 5 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11998065 2 x 5 l Pakke med 2
11501781 10 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11998065 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30003.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 DKK
    193.56 DKK / Pakke med 2
    Spare 85.44 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Understøtter cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med pulveriserede DMEM højglukosemedier. HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media er fremstillet vha ISO 9001 processer.
  • Klassiske medieformuleringer af høj kvalitet i praktisk emballage
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Nøjagtige fremstillingsprocesser sikrer ensartethed fra –parti –til parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation None
Form Pulver
Produkttype DMEM/Høj glucose med L-glutamin, uden natriumpyruvat
Steriliseringsmetode Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat, Ingen natriumbicarbonat
Mængde 2 x 5 l
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • His SpinTrap Kit
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:Ring omgående til enGIFTINFORMATION/læge..
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel; imidazole
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 15% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.