Få mere at vide
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media
Artikelnummer. 11501781
Skift visning
Mængde:
10 l
2 x 5 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11501781 10 l 10 L
11998065 2 x 5 l Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11501781 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30003.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 DKK
    183.63 DKK / 10 L
    Spare 85.37 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Understøtter cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med pulveriserede DMEM højglukosemedier. HyClone™ DMEM/HIGH Powdered Media er fremstillet vha ISO 9001 processer.
  • Klassiske medieformuleringer af høj kvalitet i praktisk emballage
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Nøjagtige fremstillingsprocesser sikrer ensartethed fra –parti –til parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation None
Form Pulver
Produkttype DMEM/Høj glucose med L-glutamin, uden natriumpyruvat
Steriliseringsmetode Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumpyruvat, Ingen natriumbicarbonat
Mængde 10 l
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt