Få mere at vide
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medier, Pulver
Artikelnummer. 12369702
Skift visning
Mængde:
50 l
Pakningsstørrelse:
50 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12369702 50 l 50 L
1 options
Artikelnummer. 12369702 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30004.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1775.00 DKK
    864.94 DKK / 50 L
    Spare 910.06 DKK
    51% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Understøtter cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser med pulveriserede DMEM højglukosemedier. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medier, Pulver er fremstillet vha ISO 9001 processer.
  • Klassiske medieformuleringer af høj kvalitet i praktisk emballage
  • Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
  • Nøjagtige fremstillingsprocesser sikrer ensartethed fra –parti –til parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation None
Form Pulver
Produkttype DMEM/F12 1:1 med L-glutamin, HEPES
Steriliseringsmetode Ikke-steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Mængde 50 l
Certificeringer/compliance cGMP og ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys og fugt