Få mere at vide
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medier
Artikelnummer. 10593554
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
HEPES
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen HEPES
Ingen HEPES, Ingen fenolrød
Ingen HEPES, Ingen fenolrød
Ingen glutamin
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse Uden tilsætningsstoffer
10593554 6 x 500 ml Glutamin, HEPES Pakke med 6 -
10031492 1000 ml Glutamin, HEPES 1000ml -
10611243 1000 ml Glutamin 1000ml Ingen HEPES, Ingen fenolrød
10155933 500 ml HEPES 500ml Ingen glutamin
10592994 6 x 500 ml HEPES Pakke med 6 Ingen glutamin
11571881 500 ml Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat 500ml -
10399383 6 x 500 ml Glutamin Pakke med 6 Ingen HEPES
10473522 500 ml Glutamin 500ml Ingen HEPES, Ingen fenolrød
10770245 500 ml Glutamin, HEPES 500ml -
10043793 500 ml Glutamin 500ml Ingen HEPES
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10593554 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30023.FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 DKK
    344.00 DKK / Pakke med 6
    Spare 746.00 DKK
    68% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til dyrkning af mange forskellige pattedyrceller inklusive MDCK, gliaceller, fibroblaster og endotelceller. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medier understøtter cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser og er fremstillet vha. ISO 9001:2000-certificerede processer.
  • System testet med HyClone sera for at sikre produktets effektivitet og homogenitet
  • Alle produkter er hydreret med WFI kvalitetsvand og gennemgår 0,1 μm sterilfiltrering
  • Tilbydes i en række forskellige emballagekonfigurationer, herunder praktisk HyQPAK™ seks-pakker
  • Ensartede dele blanding af DMEM og Ham's F12 medier
  • Formulering kombinerer høj koncentration af glucose, aminosyrer og vitaminer fra DMEM med en bred vifte af andre komponenter tilgængelige i Ham's F-12
  • Indeholder 17,5 mM glukose og 0,5 mM natriumpyruvat
  • Koncentration: 2,5 mM L-Glutamin og 15 mM HEPES
  • Fås med eller uden L-Glutamin, Phenol Red eller HEPES
  • Fås i flere størrelser og konfigurationer af væske eller pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM/F12 1:1 Medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, HEPES
Mængde 6 x 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys