Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Kryokonserveringsmedier
Beskrivelse
- Serumfri, animalsk oprindelsesfri til kryogen opbevaring af standardcellelinjer
- Opfylder industristandarden for genopretning af levedygtige celler pr. hætteglas; udkonkurrerer andre kryomedieløsninger på markedet for gendannelse af levedygtige celler pr. hætteglas
- Leveres som en 2X løsning; 0,2 μm sterilfiltreret
- Til yderligere fremstilling eller forskningsbrug. Ikke til diagnostisk eller terapeutisk brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 ml |