Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf Serum (amerikansk oprindelse)
Artikelnummer. 12349842
Skift visning
Mængde:
100 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12349842 100 ml 100ml
12694227 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12349842 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30087.02HI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et kvægkalveserum beriget med jern og vækstfremmende faktorer til dyrkning af et bredt spektrum af celletyper.
HyClone Cosmic Calf serum er et højtydende oksekalveserum, der er blevet beriget med jern og en proprietær blanding af vækstfremmende faktorer. Resultatet er et naturligt fremstillet serum af høj kvalitet, der har vist fremragende ydeevne med en bred vifte af celletyper. Alle komponenter af Cosmic Calf serum kommer fra USA og er sporbare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Insulin, gammaglobulin, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, uorganisk fosfor, jern, TIBC, glucosemætning, Ig
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C
Produkttype FBS erstatningsserum
Mængde 100 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm, gamma-bestrålet
Forarbejdning Varme inaktiveret
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
Varme inaktiveret Ja