Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Artikelnummer. 16241102
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
Gammabestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Artikelnummer. 16241102
Brand: Cytiva SH30087.04IR2540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder højkvalitets jern-suppleret bovint kalveserum med tilføjede vækstfremmende faktorer.
  • Alder på afhentningstidspunktet: typisk 16 - 22 uger
  • Jern-suppleret med yderligere vækstfremmende komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Tilsætningsstof Jern og naturligt afledte komponenter
Mængde 1000 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm, gamma-bestrålet
Forarbejdning Bestrålet, 25 til 40 doser
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV
Varme inaktiveret Nej