Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
Gammabestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Beskrivelse
- Alder på afhentningstidspunktet: typisk 16 - 22 uger
- Jern-suppleret med yderligere vækstfremmende komponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Insulin, gammaglobulin, alkalisk fosfatase, laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, urinstof i blodet, nitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, klorid, fosfor, osmolalitet, jern, TIBC, glucosmæthed, IG-procent, |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm, gamma-bestrålet |
| Forarbejdning | Bestrålet, 25 til 40 doser |
| Testet for | Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus |
| Varme inaktiveret | Nej |
| Jern suppleret | Ja |