Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
Gammabestrålet
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Beskrivelse
- Alder på afhentningstidspunktet: typisk 16 - 22 uger
- Jern-suppleret med yderligere vækstfremmende komponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Insulin, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Fosfor, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Oversigt | Cosmic Calf Serum (USA) |
| Tilsætningsstof | Jern og naturligt afledte komponenter |
| Produkttype | Kalvebovint serum |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm, gamma-bestrålet |
| Forarbejdning | Varme inaktiveret |
| Vis mere |