Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Artikelnummer. 10136253
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
Gammabestråling
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
10136253 500 ml Ingen 500ml
11556541 1000 ml Gammabestråling 1000ml
10287963 100 ml Ingen 100ml
10176363 1000 ml Ingen 1000ml
12389842 500 ml Varme inaktiveret 500ml
16231102 500 ml Bestrålet, 25 til 40 doser -
16241102 1000 ml Bestrålet, 25 til 40 doser -
16251102 1000 ml Bestrålet, 30 til 45 doser -
12369842 500 ml Gammabestråling 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10136253 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30087.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.15 DKK
    884.00 DKK / 500ml
    Spare 66.15 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indeholder højkvalitets jern-suppleret bovint kalveserum med tilføjede vækstfremmende faktorer.
  • Alder på afhentningstidspunktet: typisk 16 - 22 uger
  • Jern-suppleret med yderligere vækstfremmende komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Insulin, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Fosfor, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
Oversigt Kalveserum; Kosmisk kalv; 500 ml
Tilsætningsstof Jern og naturligt afledte komponenter
Produkttype Kalvebovint serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm, gamma-bestrålet
Forarbejdning Ingen
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus