Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (amerikansk oprindelse)
Forarbejdning:
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
50ml
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Fosfor, Osmolalitet, Jern, TIBC, Procent Mætning, Glukose, IgbulinG |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C. |
| Oprindelsesland | USA |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 50 mL |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm |
| Grad | Karakteriseret |
| Forarbejdning | Varme inaktiveret |
| Vis mere |