Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (amerikansk oprindelse)
Artikelnummer. 11596531
Forarbejdning:
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 11596531
Brand: Cytiva SH30071.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre vækst af celler. Testet for endotoksin, hæmoglobin og yderligere biokemiske assays.
  • Giver vigtige proteiner, hormoner, vækstfaktorer, metabolitter og næringsstoffer til din cellekulturproces
  • Produceret ved brug af ægte poolteknologi, som minimerer variation fra flaske til flaske
  • Undersøgt for gammaglobulin, alkalisk phosphatase, lactatdehydrogenase, glutaminsyre-pyrodruesyretransaminase, glutamin-oxaloeddikesyretransaminase, pH, totalt protein, albumin, blodurinstofnitrogen, kreatinin, total bilirubin, natrium, kalium, calcium, chlorid, jern, forus, TI, total jernbindingskapacitet, jern, TI, uorganisk procent jernmætning, glukose og IgG
  • USA hentet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Yderligere analyser Laktatdehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blod Urea Nitrogen, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Calcium, Chlorid, Uorganisk Fosfor, Osmolalitet, Jern, TIBC, Procent Mætning, Glukose, IgbulinG
    Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
    Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C.
    Oprindelsesland USA
    Mængde 50 mL
    Sterilitet Steril
    Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
    Grad Karakteriseret
    Forarbejdning Ingen
    Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoksin koncentration ≤25 EU/ml
    Varme inaktiveret Nej
    Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
    Mycoplasma påvist Nej
    USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret