Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (US)
Artikelnummer. 17206896
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Bestrålet (25 til 40 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 17206896
Brand: Cytiva SH30071.02IR2540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som serum-supplement til in vitro cellekultur af eukaryote celler
  • Enhance growth of cells
  • Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
  • Filtered through serial 100 nm pore-size rated filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin
Certificeringer/compliance Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Indhold og opbevaring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C.
Oprindelsesland United States
Form Liquid
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 100 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetode Sequential Triple-filtered, 100 nm
Grad Characterized
Forarbejdning Bestrålet (25 til 40 doser)
Testet for Bluetongue
Endotoksin koncentration ≤ 25 EU/mL
Varme inaktiveret No
Hæmoglobinkoncentration ≤ 25 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist No
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA Inspected