Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (US)
Artikelnummer. 16281082
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Bestrålet (25 til 40 doser)
HEJ, IRR - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
16281082 500 ml Bestrålet (25 til 40 doser) -
11521831 100 ml Ingen 100ml
17296886 100 ml HEJ, IRR - 25 til 40 doser -
17206896 100 ml Bestrålet (25 til 40 doser) -
11531831 500 ml Ingen 500ml
12379802 500 ml Varme inaktiveret 500ml
11306060 500 ml Bestrålet 500ml
16291082 500 ml Bestrålet (30 til 45 doser) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16281082 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30071.03IR2540
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes som serum-supplement til in vitro cellekultur af eukaryote celler
  • Forbedre vækst af celler
  • Testet for endotoksin, hæmoglobin og yderligere biokemiske assays
  • Filtreret gennem serielle 100 nm porestørrelsesklassificerede filtre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid
Certificeringer/compliance Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C.
Oprindelsesland USA
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Grad Karakteriseret
Forarbejdning Bestrålet (25 til 40 doser)
Testet for Blåtunge, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Kvæg RSV, BVDV, Cytopatogene midler, Hemadsorberende midler, Rabies virus, Reovirus
Endotoksin koncentration ≤25 EU/ml
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mycoplasma påvist Nej
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret