Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (US)
Beskrivelse
- Forbedre vækst af celler
- Testet for endotoksin, hæmoglobin og yderligere biokemiske assays
- Filtreret gennem serielle 100 nm porestørrelsesklassificerede filtre
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Albumin, Alkalisk fosfatase, Blod Urea Nitrogen, Kalcium, Chlorid, Kreatinin, Gamma Globulin, Glukose, IgG, Uorganisk fosfor, Jern, Lactat dehydrogenase, Osmolalitet, Procent mætning, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Total bilirubin, Totalt protein |
| Certificeringer/compliance | Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter |
| Farve | Amber |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C. |
| Arter | Bovine |
| Alder | Fetal |
| Oprindelsesland | United States |
| Form | Frozen |
| Format | Bottle |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Vis mere |