Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (US)
Mængde:
100 ml
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet (25 til 40 doser)
Bestrålet (30 til 45 doser)
Bestrålet
Bestrålet (25 til 40 doser)
HI, Irr - 25 til 40 doser
Ingen
Varme inaktiveret
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
- Enhance growth of cells
- Tested for endotoxin, hemoglobin, and additional biochemical assays
- Filtered through serial 100 nm pore-size rated filters
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein |
| Certificeringer/compliance | Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
| Indhold og opbevaring | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. |
| Oprindelsesland | United States |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
| Grad | Characterized |
| Forarbejdning | Bestrålet |
| Vis mere |