Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (New Zealand-oprindelse)
Mængde:
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
None
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Yderligere analyser | Progesteron, Chlorid, Insulin, Uorganisk Fosfor, PTH, Glucose, Kolesterol, Kobber, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglycerider, IgG, Gamma Globulin, pH, Fosfolipider, Osmolalitet, Alkalisk Fosfatase, Dehydrogenase, Iron, Mætning, SGOT, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Caroten, Tocopherol, B12, Folat, C-vitamin, 1,25-dihydroxy D-vitamin, Total Protein, Albumin, Urinstof i blodet Nitrogen |
| Indhold og opbevaring | Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C |
| Mængde | 500 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sekventielt filtreret, 100 nm |
| Grad | Karakteriseret |
| Forarbejdning | Bestrålet, 25 til 40 doser |
| Testet for | Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus |
| Endotoksin koncentration | ≤20 EU/ml |
| Varme inaktiveret | Nej |
| Vis mere |