Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (New Zealand-oprindelse)
Artikelnummer. 16271112
Mængde:
500 ml
Forarbejdning:
Bestrålet, 25 til 40 doser
Bestrålet, 30 til 45 doser
None
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 16271112
Brand: Cytiva SH30406.02IR2540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forøg vækst af celler med karakteriseret FBS fra New Zealand.
  • Omhyggeligt opsamlet, behandlet og filtreret i vores eget New Zealandske anlæg
  • Den store udstrækning af Stillehavet har beskyttet New Zealands ’øer mod mange udefrakommende påvirkninger, både geografisk og biologisk.
  • Større sikkerhed mod kvægsygdomme, da New Zealand har de færreste rapporterede kvægsygdomme i verden
  • Filtreret gennem tre sekventielle 100 nm (0,1μ m) porestørrelsesklassificerede filtre
  • Før dispensering samles hvert parti serum for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne ved hjælp af ægte poolteknologi
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Yderligere analyser Progesteron, Chlorid, Insulin, Uorganisk Fosfor, PTH, Glucose, Kolesterol, Kobber, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglycerider, IgG, Gamma Globulin, pH, Fosfolipider, Osmolalitet, Alkalisk Fosfatase, Dehydrogenase, Iron, Mætning, SGOT, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Caroten, Tocopherol, B12, Folat, C-vitamin, 1,25-dihydroxy D-vitamin, Total Protein, Albumin, Urinstof i blodet Nitrogen
    Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2° til 8 °C
    Mængde 500 ml
    Sterilitet Steril
    Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
    Grad Karakteriseret
    Forarbejdning Bestrålet, 25 til 40 doser
    Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogene midler, Hæmadsorberende midler, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoksin koncentration ≤20 EU/ml
    Varme inaktiveret Nej
    Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
    Mycoplasma påvist Ja
    USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret