Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (FBS), USA Oprindelse
Artikelnummer. p-7087620
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet
HI, Irr - 25 til 40 doser
HI, Irr - 30 til 45 doser
Ingen
Varme inaktiveret, bestrålet
Pakningsstørrelse:
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
16615735 100 ml Varme inaktiveret, bestrålet -
16261082 500 ml HI, Irr - 25 til 40 doser -
16271082 500 ml HI, Irr - 30 til 45 doser 500ml
16625735 100 ml Bestrålet -
16635735 500 ml Bestrålet -
16645735 1000 ml Ingen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16615735 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30071.02IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer for at understøtte robust vækst og deling af celler, herunder embryonale stamceller.
  • Yderligere sporbarhedstest af HyClone™ Fetal Bovine Serum udføres af en samarbejdspartner, Oritain
  • Lavt indhold af antistoffer og højt af vækstfaktorer
  • Filtreret gennem tre sekventielle 100 nm (0,1 μm) porestørrelsesklassificerede filtre
  • Hver parti udsættes for viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
  • Karakteriseret FBS analyseres for mange komponenter, herunder gammaglobulin, glukose og IgG
  • Understøtter robust vækst og deling af celler, herunder embryonale stamceller
  • Produceret ved hjælp af ægte poolteknologi for at minimere variation fra flaske til flaske
  • Fuldstændig sporbarhed gives tilbage til den oprindelige kilde, som certificeret af International Serum Industry Association (ISIA)
  • Kilde i USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oprindelsesland USA
Form Serum
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 100 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbeltfiltreret, 100 nm
Grad Karakteriseret
Forarbejdning Varme inaktiveret, bestrålet
Testet for Viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
Volumen (metrisk) 100 mL
Produktlinje HyClone