Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum (FBS), USA Oprindelse
Artikelnummer. 16261082
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Forarbejdning:
Bestrålet
HI, Irr - 25 til 40 doser
HI, Irr - 30 til 45 doser
Ingen
Varme inaktiveret, bestrålet
Pakningsstørrelse:
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Forarbejdning Pakningsstørrelse
16261082 500 ml HI, Irr - 25 til 40 doser -
16615735 100 ml Varme inaktiveret, bestrålet -
16271082 500 ml HI, Irr - 30 til 45 doser 500ml
16625735 100 ml Bestrålet -
16635735 500 ml Bestrålet -
16645735 1000 ml Ingen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16261082 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30071.03IH2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6475.00 DKK
    4040.68 DKK / 500ml
    Spare 2434.32 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer for at understøtte robust vækst og deling af celler, herunder embryonale stamceller.
  • Yderligere sporbarhedstest af HyClone™ Fetal Bovin Serum udføres af en samarbejdspartner, Oritain
  • Lavt indhold af antistoffer og højt i vækstfaktorer
  • Filtreret gennem tre sekventielle 100 nm (0,1μ m) porestørrelsesklassificerede filtre
  • Hvert parti udsættes for viruspaneltest i henhold til 9 CFR 113.53
  • Karakteriseret FBS analyseres for mange komponenter, herunder gammaglobulin, glucose og IgG
  • Understøtter robust vækst og deling af celler, herunder embryonale stamceller
  • Produceret ved hjælp af ægte poolteknologi for at minimere variation fra flaske til flaske
  • Fuldstændig sporbarhed leveres tilbage til den oprindelige kilde, som certificeret af International Serum Industry Association (ISIA)
  • Kommer fra USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Amber
Indhold og opbevaring Store at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Arter Bovine
Alder Fetal
Oprindelsesland USA
Form Serum
Format Bottle
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Serum behandling Heat-inact, Gamma-irr
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm
Grad Karakteriseret
Forarbejdning HI, Irr - 25 til 40 doser
Testet for Viruspaneltestning i henhold til 9 CFR 113.53
Volumen (metrisk) 500 mL
Endotoksin koncentration ≤10 EU/mL
Varme inaktiveret Yes
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Produktlinje HyClone
Osmolalitet 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Proteinindhold 3 to 4.5 g/dL
Gamma-irradiated Yes