Få mere at vide
Cytiva HyClone Karakteriseret føtalt bovint serum (FBS), New Zealand-oprindelse
Artikelnummer. 11511921
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11511921
Brand: Cytiva SH30406.02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbedre vækst af celler med New Zealand HyClone Karakteriseret føtalt bovint serum.
  • HyClone Karakteriseret føtalt bovint serum (FBS), New Zealand Origin er omhyggeligt indsamlet, behandlet og filtreret i vores egen New Zealand facilitet.
  • Den store udstrækning af Stillehavet har beskyttet New Zealands ’øer mod mange udefrakommende påvirkninger, både geografisk og biologisk.
  • En af fordelene ved denne isolation er, at New Zealand har de færrest rapporterede kvægsygdomme i verden, hvilket gør Karakteriseret FBS, New Zealand Origin til en fremragende kilde til bovint serum, da det giver større sikkerhed.
  • Karakteriseret FBS, New Zealand Origin filtreres gennem tre sekventielle 100 nm (0,1)μ m) porestørrelsesklassificerede filtre.
  • Før dispensering samles hvert parti serum for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne (ægte poolteknologi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Yderligere analyser Progesteron Chlorid Insulin Uorganisk Fosfor PTH Glukose Kolesterol Kobber HDL Magnesium LDL Selen Triglycerider IgG Gamma Globulin pH Fosfolipider Osmolalitet Alkalisk fosfatase Jern Lactat Dehydrogenase TIBC SGPT Procent Mætning SGOT B1 Carotin B2 Recotin B1 Biotin B1 Folat Vitamin C 1,25-dihydroxy vitamin D Total Protein Albumin Blod Urea Nitrogen
Certificeringer/compliance USDA forordninger
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Forarbejdning Ingen
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV-cytopatogene midler, hæmadsorberende midler, rabiesvirus, reovirus
Endotoksin koncentration ≤20 EU/ml
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Mycoplasma påvist Ja
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret