Få mere at vide
Cytiva HyClone Karakteriseret føtalt bovint serum (FBS), australsk oprindelse
Code produit 11591841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
500 ml
Conditionnement:
500ml
Code produit Mængde Conditionnement
11591841 500 ml 500ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11591841 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30084.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5750.00 DKK
    4192.02 DKK / 500ml
    Spare 1557.98 DKK
    27% Slukket
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forbedre væksten af celler med Australien HyClone Karakteriseret føtalt bovint serum.
  • HyClone Karakteriseret føtalt bovint serum (FBS), australsk oprindelse er hentet fra australske slagterier godkendt af USA Department of Agriculture (USDA) eller Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS).
  • De australske dyreholdsmetoder udviser fremragende dyreernæring og sundhedspleje.
  • Australien er et ø-kontinent, hvilket gør håndtering af dyresygdomme og kontrol lettere end i de fleste områder af verden.
  • Karakteriseret FBS, australsk oprindelse filtreres gennem tre sekventielle 100 nm (0,1μ m) porestørrelsesklassificerede filtre.
  • Før dispensering samles hvert parti serum for at sikre ensartethed og konsistens mellem flaskerne (ægte poolteknologi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Yderligere analyser Gamma Globulin Alkaline Phosphatase Lactat Dehydrogenase SGPT SGOT pH Albumin Blod Urinstof Nitrogen Kreatinin Total Bilirubin Natrium Kalium Calcium Chlorid Uorganisk Fosfor Jern TIBC Procent Mætning Glucose IgG
Certificeringer/compliance USDA-regulativer, AQIS
Farve Amber
Indhold og opbevaring Sera bør opbevares ved -10 °C eller lavere. Når det er optøet, skal sera opbevares ved 2 til 8 °C
Arter Bovine
Alder Fetal
Oprindelsesland Australia
Form Frozen
Format Bottle
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 ml
Serum behandling Standard (Sterile-filtered)
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sekventielt filtreret, 100 nm
Grad Characterized
Forarbejdning None
Testet for Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV-cytopatogene midler, hæmadsorberende midler, rabiesvirus, reovirus
Endotoksin koncentration ≤10 EU/mL
Varme inaktiveret No
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Osmolalitet 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Proteinindhold 3 to 4.5 g/dL
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret
Gamma-irradiated No
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.