Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Karakteriseret føtalt bovint serum, australsk oprindelse
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Forarbejdning:
Bestrålet (30 til 40 kGy)
Embryonic Stem Cell Screened
Heat Inactivated
Mesenchymal Stem Cell Screened
None
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Opfylder kravene fra de fleste brugere
- Filtreret gennem tredobbelte 100 nm porestørrelsesklassificerede filtre
- Standard endotoksin- og hæmoglobinspecifikationer
- Udsat for moderate biokemiske analyser
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Egnethedsbevis nr. R1-CEP 2000-384 |
| Oprindelsesland | Australien |
| Form | Serum |
| Produkttype | Fetal Bovine Serum |
| Mængde | 500 mL |
| Steriliseringsmetode | Sekventiel tredobbelt filtreret, 100 nm |
| Grad | Karakteriseret |
| Forarbejdning | Bestrålet (30 til 40 kGy) |
| Endotoksin koncentration | ≤25 EU/ml |
| Hæmoglobinkoncentration | ≤25 mg/dL |
| Vis mere |