Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Calf Serum, US Origin
Beskrivelse
- Standard endotoxin and hemoglobin specifications
- Subjected to moderate biochemical analyses
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificate of Suitability: R1-CEP 2000-080 |
| Indhold og opbevaring | Triple filtered through sequential 100 nm pore size-rated filters |
| Alder | 16 to 22 weeks |
| Oprindelsesland | United States |
| Produkttype | Calf Bovine Serum |
| Mængde | 1000 ml |
| Forarbejdning | Irradiated, Heat Inactivated |
| Endotoksin koncentration | <10 EU/mL |
| Varme inaktiveret | Yes |
| Hæmoglobinkoncentration | <10 mg/dL |
| Vis mere |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?