Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Tillæg
Beskrivelse
Forbedre produktivitet og celleudbytte i fed-batch-kulturer ved at supplere cellekulturmediet for at erstatte næringsstoffer, der er udtømt under cellekultur. HyClone Cell Boost 7a og Cell Boost 7b kosttilskud er beregnet til brug i kombination med HyClone ActiPro ActiSM medier som en del af ActiPro cellekultursystem formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i processer ved brug af kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinjer.
Cell Boost 7b fås som en praktisk brugsklar flydende foderopløsning eller som et tørt pulverfoder, der skal hydreres før brug.
- Designet til at understøtte moderne fremstillingsprocesser, Cell Boost 7b supplement er en koncentreret opløsning af aminosyrer med en alkalisk pH. Supplement er kemisk defineret, animalsk komponentfrit (ADCF ), indeholder ingen vækstfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysater, phenolrødt eller 2-mercaptoethanol
- Bruge Cell Boost 7a og 7b sammen for at opnå høje udbytter af mAb'er og andre proteiner i CHO fed-batch processer
- For nemheds skyld er dette cellekulturtilskud tilgængeligt som en brugsklar flydende foderopløsning ud over et tørpulverformat
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen Poloxamer 188, Ingen insulin |
| Mængde | 0,1 l |
Sikkerhed og håndtering
- Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.