Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Tillæg
Artikelnummer. 15815261
Skift visning
Mængde:
0,1 l
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15815261 0,1 l Hver
16457695 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15815261 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31027.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00 DKK
    426.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 348.56 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Supplerer cellekultur med koncentrerede aminosyrer. Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer.
Forbedre produktivitet og celleudbytte i fed-batch-kulturer ved at supplere cellekulturmediet for at erstatte næringsstoffer, der er udtømt under cellekultur. HyClone Cell Boost 7a og Cell Boost 7b kosttilskud er beregnet til brug i kombination med HyClone ActiPro ActiSM medier som en del af ActiPro cellekultursystem formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i processer ved brug af kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinjer.
Cell Boost 7b fås som en praktisk brugsklar flydende foderopløsning eller som et tørt pulverfoder, der skal hydreres før brug.
  • Designet til at understøtte moderne fremstillingsprocesser, Cell Boost 7b supplement er en koncentreret opløsning af aminosyrer med en alkalisk pH. Supplement er kemisk defineret, animalsk komponentfrit (ADCF ), indeholder ingen vækstfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysater, phenolrødt eller 2-mercaptoethanol
  • Bruge Cell Boost 7a og 7b sammen for at opnå høje udbytter af mAb'er og andre proteiner i CHO fed-batch processer
  • For nemheds skyld er dette cellekulturtilskud tilgængeligt som en brugsklar flydende foderopløsning ud over et tørpulverformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen Poloxamer 188, Ingen insulin
Mængde 0,1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.