Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Tillæg
Artikelnummer. 16625805
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Form:
Pulver
Væske
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Form
16625805 1000 ml Væske
16574581 100 ml Væske
16584581 500 ml Væske
16447695 500 ml Pulver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16625805 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31120.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4809.69 DKK
    4089.00 DKK / 1 L
    Spare 720.69 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et koncentreret aminosyretilskud, i et brugsklart pulverformat, til højudbytte proteinproduktion i CHO fed-batch processer
  • Forbedre produktivitet og celleudbytte i fed-batch-kulturer ved at supplere cellekulturmediet for at erstatte næringsstoffer, der er udtømt under cellekultur
  • En koncentreret opløsning af aminosyrer med en alkalisk pH
  • Cell Boost 7a og 7b er koncentrerede cellekulturtilskud designet til at blive brugt sammen for at øge proteinproduktionen.
  • Designet til at understøtte moderne fremstillingsprocesser
  • Kemisk defineret (CD), animalsk komponent-fri (ADCF ), og indeholder ingen vækstfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysater, phenolrød eller 2-mercaptoethanol
  • Beregnet til brug i kombination med HyClone ActiPro og ActiSM medier som en del af ActiPro cellekultursystem
  • Formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i processer ved brug af kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinjer
  • Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Uden: L-glutamin, poloxamer 188 og insulin
Form Væske
Produkttype Aminosyretilskud
Til brug med (applikation) Højtydende proteinproduktion i CHO Fed-batch processer
Produktlinje HyClone
Mængde 1000 ml