Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Tillæg
Beskrivelse
- Forbedre produktivitet og celleudbytte i fed-batch-kulturer ved at supplere cellekulturmediet for at erstatte næringsstoffer, der er udtømt under cellekultur
- En koncentreret opløsning af aminosyrer med en alkalisk pH
- Cell Boost 7a og 7b er koncentrerede cellekulturtilskud designet til at blive brugt sammen for at øge proteinproduktionen.
- Designet til at understøtte moderne fremstillingsprocesser
- Kemisk defineret (CD), animalsk komponent-fri (ADCF ), og indeholder ingen vækstfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysater, phenolrød eller 2-mercaptoethanol
- Beregnet til brug i kombination med HyClone ActiPro og ActiSM medier som en del af ActiPro cellekultursystem
- Formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i processer ved brug af kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinjer
- Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Uden: L-glutamin, poloxamer 188 og insulin |
| Form | Væske |
| Produkttype | Aminosyretilskud |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | Sterile-filtered |
| Til brug med (applikation) | Højtydende proteinproduktion i CHO Fed-batch processer |
| Produktlinje | HyClone |
| Mængde | 100 ml |