Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7a Tillæg
Artikelnummer. 15952447
Skift visning
Mængde:
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15952447 5 l -
15805261 1 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15952447 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31026.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10476.34 DKK
    8618.00 DKK / 5 L
    Spare 1858.34 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Supplerer cellekultur med aminosyrer, vitaminer, salte, sporstoffer og glucose. Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer.
Forbedre produktivitet og celleudbytte i fed-batch-kulturer ved at supplere cellekulturmediet for at erstatte næringsstoffer, der er udtømt under cellekultur. HyClone Cell Boost 7a og Cell Boost 7b kosttilskud er beregnet til brug i kombination med HyClone ActiPro ActiSM medier som en del af ActiPro cellekultursystem formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i processer ved brug af kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinjer.
Cell Boost 7a fås som en praktisk brugsklar flydende foderopløsning eller som et tørt pulverfoder, der skal hydreres før brug.
  • Designet til at understøtte moderne fremstillingsprocesser, Cell Boost 7a er kemisk defineret (CD), komponentfri fra dyr (ADCF ), og indeholder ingen vækstfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysater, phenolrød eller 2-mercaptoethanol
  • Cell Boost 7a og 7b er koncentrerede cellekulturtilskud designet til at blive brugt sammen for at øge proteinproduktionen
  • For nemheds skyld er dette cellekulturtilskud tilgængeligt som en brugsklar flydende foderopløsning ud over et tørpulverformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 5 l