Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7a Tillæg
Artikelnummer. 16615805
Skift visning
Mængde:
0,5 l
1 l
Form:
Væske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Form
16615805 1 l Væske
16564581 0,5 l Væske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16615805 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH31119.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3265.00 DKK
    1810.14 DKK / 1 L
    Spare 1454.86 DKK
    44% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et klar til brug, pulvermedietilskud optimeret til højudbytte rekombinant proteinproduktion i CHO fed-batch processer
  • Forbedre produktivitet og celleudbytte i fed-batch-kulturer ved at supplere cellekulturmediet for at erstatte næringsstoffer, der er udtømt under cellekultur
  • Supplerer cellekultur med aminosyrer, vitaminer, salte, sporstoffer og glucose
  • Cell Boost 7a og 7b er koncentrerede cellekulturtilskud designet til at blive brugt sammen for at øge proteinproduktionen
  • Designet til at understøtte moderne fremstillingsprocesser
  • Kemisk defineret (CD), komponentfri fra dyr (ADCF ), og fri for vækstfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysater, phenolrød eller 2-mercaptoethanol
  • Beregnet til brug i kombination med HyClone ActiPro og ActiSM medier som en del af ActiPro cellekultursystem
  • Formuleret til at give høje udbytter af rekombinante proteiner i processer ved brug af kinesisk hamster ovarie (CHO ) cellelinjer
  • Fremstillet til at opfylde cGMP-produktionsstandarder og QC-specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Uden: L-glutamin, med: Poloxamer 188
Cellelinje CHO
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Højudbytte rekombinant proteinproduktion i CHO Fed-batch processer
Produktlinje HyClone
Mængde 1 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.